Tisk…
TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid) 99% for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: TES Buffer, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulphonic acid
207510250 207511000
ACRO207510250EA 2590 CZK
ACRO207510250 ACRO207511000
TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid) 99% for biochemistry
TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid)
Vzorec: C₆H₁₅NO₆S
MW: 229.25
Bod tání: 223…225 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007532
CAS číslo: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Solubility (0.1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 4 to 8 (0.1 M at 20°C)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm