Tisk…
(-)-Menthone 85%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
203610250 203611000
ACRO203610250EA 1620 CZK
ACRO203610250 ACRO203611000
(-)-Menthone 85%
(-)-Menthone
Vzorec: C₁₀H₁₈O
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001634
CAS číslo: 14073-97-3
EINECS: 237-926-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %
Specific optical rotation -2° to -10° (20°C, 589 nm) (c=4, ethanol)