Tisk…
Diethylaluminium chloride 1 M in hexanes, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
199521000 199528000
199521000.EA 3100 CZK
199521000. 199528000.
Diethylaluminium chloride 1 M in hexanes, AcroSeal®
Diethylaluminium chloride
Vzorec: C₄H₁₀AlCl
Bod vzplanutí: –22 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000459
CAS číslo: 96-10-6
EINECS: 202-477-2
UN: 3394
ADR: 4.2,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless Solution
Strength 0.95 to 1.10 M