Tisk…

Dimethyl-2-aminoterephthalate 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: Dimethyl aminoterephthalate, 2-Aminodimethyl terephthalate

194780250 194780500
ACRO194780250EA 1890 CZK
ACRO194780250 ACRO194780500
Dimethyl-2-aminoterephthalate 99%
Dimethyl-2-aminoterephthalate
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₄
Bod tání: 132…134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008427
CAS číslo: 5372-81-6
EINECS: 226-364-2

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Yellow to beige to light green to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 134 °C
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR