Tisk…

3-Furoic acid 99%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Furan-3-carboxylic acid, 3-Furancarboxylic acid

172450250 172450050
ACRO172450250EA 5890 CZK
ACRO172450250 ACRO172450050
3-Furoic acid 99%
3-Furoic acid
Vzorec: C₅H₄O₃
MW: 112,08 g/mol
Bod tání: 121…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005350
CAS číslo: 488-93-7
EINECS: 207-689-9

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 124 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR