Tisk…
2-Furoyl chloride 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
165381000 165380250
ACRO165381000EA 2880 CZK
ACRO165381000 ACRO165380250
2-Furoyl chloride 98+%
2-Furoyl chloride
Vzorec: C₅H₃ClO₂
MW: 130,53 g/mol
Bod varu: 173…174 °C (760 mmHg)
Bod tání: –2 °C
Hustota: 1,32 g/cm³
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003228
CAS číslo: 527-69-5
EINECS: 208-422-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Titration RCOCl ≥98.0 %
Impurity ≤2.0 % Free carboxylic acid (as furoic acid)
Free acid (HCl) ≤0.5 %