Tisk…
Pyridinium tribromide 90+%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Pyridinium bromide perbromide, Monopyridin-1-ium tribromide, Pyridine hydrobromide perbromide
158361000 158365000
ACRO158361000EA 4340 CZK
ACRO158361000 ACRO158365000
Pyridinium tribromide 90+%, technická kvalita
Pyridinium tribromide
Vzorec: C₅H₆Br₃N
MW: 319,82 g/mol
Bod tání: 127…133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013223
CAS číslo: 39416-48-3
EINECS: 254-446-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to red to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 137 °C (Dec)
Titration Iodometric ≥90.0 %
UV (0.1 M in water)
pH 3.8 to 4.5 (1 M in water)
Titration with NaOH ≥99.4 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm