Tisk…
2-Furohydrazide 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Furoic acid hydrazide, 2-Furoylhydrazine, 2-Furancarboxylic acid Hydrazide, 2-Furoic hydrazide, 2-Furoic acid Hydrazide, 2-Furancarboxylic acid hydrazide, 2-Furoic Hydrazide
157160050 157160250
ACRO157160050EA 1120 CZK
ACRO157160050 ACRO157160250
2-Furohydrazide 98%
2-Furohydrazide
Vzorec: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,11 g/mol
Bod tání: 76…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003235
CAS číslo: 3326-71-4
EINECS: 222-046-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %