Tisk…
Chloro(dimethyl)(phenyl)silane 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
151070250 151070050 151071000
ACRO151070250EA 3470 CZK
ACRO151070250 ACRO151070050 ACRO151071000
Chloro(dimethyl)(phenyl)silane 95%
Chloro(dimethyl)(phenyl)silane
Vzorec: C₈H₁₁ClSi
Bod varu: 80…84 °C (16 mmHg)
Hustota: 1,032 g/cm³
Bod vzplanutí: 61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000499
CAS číslo: 768-33-2
EINECS: 212-193-0
UN: 2987
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5060 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %