Dichloro(methyl)(phenyl)silane 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Methylphenyldichlorosilane
147381000
147385000
ACRO147381000EA
2190
CZK
ACRO147381000
ACRO147385000
Dichloro(methyl)(phenyl)silane 98%
Dichloro(methyl)(phenyl)silane
Vzorec:
C₇H₈Cl₂Si MW: 191.13 Hustota: 1.176 g/cm³ Bod vzplanutí: 82 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000490 CAS číslo: 149-74-6 EINECS: 205-746-2 UN: 2437 ADR: 8 II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5180 to 1.5200 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Titration excess HCl | 40.0 to 43.5 % (MgO) |
Arsenic (As) | ≤4 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.45 % |
Iron (Fe) | ≤0.02 % |
Acid insoluble substances | ≤0.05 % |
Soluble salts | ≤1.0 % |