Tisk…

Tropinone 99%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one

140570100 140570050 140570500
ACRO140570100EA 2450 CZK
ACRO140570100 ACRO140570050 ACRO140570500
Tropinone 99%
Tropinone
Vzorec: C₈H₁₃NO
MW: 139,2 g/mol
Bod varu: 113 °C (25 mmHg)
Bod tání: 41…44 °C
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005549
CAS číslo: 532-24-1
EINECS: 208-530-6
UN: 3259
ADR: 8,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Light yellow to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 44 °C
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR