Tisk…
Tropine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
140560250 140561000
ACRO140560250EA 2430 CZK
ACRO140560250 ACRO140561000
Tropine 98%
Tropine
Vzorec: C₈H₁₅NO
Bod varu: 233 °C (760 mmHg)
Bod tání: 62…64 °C
Hustota: 1,04 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00180667
CAS číslo: 120-29-6
EINECS: 204-384-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dried substance)