Tisk…
DL-Tropic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Hydroxy-2-phenylpropanoic acid, Tropic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, (±)-Tropic acid, 2-Phenylhydracrylic acid
140550250 140550050 140551000
ACRO140550250EA 2510 CZK
ACRO140550250 ACRO140550050 ACRO140551000
DL-Tropic acid 97%
DL-Tropic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Bod tání: 117…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004255
CAS číslo: 552-63-6
EINECS: 208-465-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 120 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %