Tisk…
Isonicotinaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Pyridine-4-carboxaldehyde, 4-Pyridinecarboxaldehyde, 4-Pyridinecarbaldehyde
131840250 131845000 131841000
ACRO131840250EA 1550 CZK
ACRO131840250 ACRO131845000 ACRO131841000
Isonicotinaldehyde 98%
Isonicotinaldehyde
Vzorec: C₆H₅NO
Bod varu: 77…78 °C (12 mmHg)
Hustota: 1,138 g/cm³
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006425
CAS číslo: 872-85-5
EINECS: 212-832-3
UN: 1760
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5420 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %