Pyridine-2-carbaldehyde 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Pyridinecarboxaldehyde, 2-Pyridinecarbaldehyde, Pyridine-2-carboxaldehyde
131820250
131821000
131825000
ACRO131820250EA
1080
CZK
ACRO131820250
ACRO131821000
ACRO131825000
Pyridine-2-carbaldehyde 99%
Pyridine-2-carbaldehyde
Vzorec:
C₆H₅NO MW: 107,11 g/mol Bod varu: 180…182 °C (761 mmHg) Hustota: 1,121 g/cm³ Bod vzplanutí: 73 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00006290 CAS číslo: 1121-60-4 EINECS: 214-333-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear yellow to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5343 to 1.5373 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.5 % |
UV | at 220 nm A: ≤0.7 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Carbonyl compounds | ≤0.03 % (as C2H5CHO) |
Isopropyl alcohol | ≤0.05 % |
Titrable acid | 0.0004 meq/g |
E/E | ≤0.01 % |
Methanol | ≤0.01 % |