Tisk…
4-Picolyl chloride hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
131200100 131201000
ACRO131200100EA 1640 CZK
ACRO131200100 ACRO131201000
4-Picolyl chloride hydrochloride 97%
4-Picolyl chloride hydrochloride
Vzorec: C₆H₇Cl₂N
Bod tání: 160…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012826
CAS číslo: 1822-51-1
EINECS: 217-350-7
UN: 3261
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA