Tisk…
3-Picolyl chloride hydrochloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(Chloromethyl)-pyridinium chloride, 3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
131190250 131190050
ACRO131190250EA 5560 CZK
ACRO131190250 ACRO131190050
3-Picolyl chloride hydrochloride 99%
3-Picolyl chloride hydrochloride
Vzorec: C₆H₇Cl₂N
Bod tání: 137…143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012818
CAS číslo: 6959-48-4
EINECS: 230-150-4
UN: 3261
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA