Tisk…

Homophthalic acid 98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 2-(Carboxymethyl)benzoic acid

120840250 120841000
ACRO120840250EA 1230 CZK
ACRO120840250 ACRO120841000
Homophthalic acid 98%
Homophthalic acid
Vzorec: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Bod tání: 178…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004326
CAS číslo: 89-51-0
EINECS: 201-913-9

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 182 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR