Tisk…
2-Furoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Furan-2-carboxylic acid, 2-Furancarboxylic acid
119820050 119821000 119825000 119820025
ACRO119820050EA 791 CZK
ACRO119820050 ACRO119821000 ACRO119825000 ACRO119820025
2-Furoic acid 98%
2-Furoic acid
Vzorec: C₅H₄O₃
MW: 112,08 g/mol
Bod varu: 230…232 °C (760 mmHg)
Bod tání: 129…133 °C
Bod vzplanutí: 137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003238
CAS číslo: 88-14-2
EINECS: 201-803-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %