Tisk…
Ethyl vinyl ether 99% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
119080010 119080025 119082500
ACRO119080010EA 2830 CZK
ACRO119080010 ACRO119080025 ACRO119082500
Ethyl vinyl ether 99% stabilised
Ethyl vinyl ether
Vzorec: C₄H₈O
MW: 72.11
Bod varu: 36 °C (760 mmHg)
Bod tání: –116 °C
Hustota: 0.75 g/cm³
Bod vzplanutí: –45 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009248
CAS číslo: 109-92-2
EINECS: 203-718-4
UN: 1302
ADR: 3 I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3760 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.1 % KOH