Tisk…
Ethyl-3-chloropropionate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
118260250 118261000
ACRO118260250EA 1320 CZK
ACRO118260250 ACRO118261000
Ethyl-3-chloropropionate 98%
Ethyl-3-chloropropionate
Vzorec: C₅H₉ClO₂
Bod varu: 162…163 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,003 g/cm³
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000989
CAS číslo: 623-71-2
EINECS: 210-809-2
UN: 3272
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm (by ICP-OES)
Insoluble matter ≤0.01 %
Loss on ignition ≤0.5 %
Nitrogen compounds (as N) ≤5 ppm