Tisk…
3-Chloropropyldimethylammonium chloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
115911000 115915000
ACRO115911000EA 1070 CZK
ACRO115911000 ACRO115915000
3-Chloropropyldimethylammonium chloride 99%
3-Chloropropyldimethylammonium chloride
Vzorec: C₅H₁₃Cl₂N
Bod tání: 139…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012521
CAS číslo: 5407-04-5
EINECS: 226-467-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C, 3 hrs)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (on dry substance)
Chloride (Cl) 21.9 to 22.9 % (titr.)
Chlorine (Cl) 44 to 45.5 % (total)