Tisk…
2-Chloroethyldiethylammonium chloride 99.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Diethylaminoethylchloride hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-N,N-diethylammonium chloride
114030010 114030050 114032500 114030025
ACRO114030010EA 3760 CZK
ACRO114030010 ACRO114030050 ACRO114032500 ACRO114030025
2-Chloroethyldiethylammonium chloride 99.5%
2-Chloroethyldiethylammonium chloride
Vzorec: C₆H₁₅Cl₂N
Bod tání: 208…212 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012519
CAS číslo: 869-24-9
EINECS: 212-786-4
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 212 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 3 hrs)
Titration with HClO4 ≥99.4 % (On dry substance)
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm
Sugars, dextrin Passes test