Cyklohexan, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
|
Nebezpečí
|
8706.1000EA
0
CZK
8706.1000
8706.2500
Cyklohexan, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Cyklohexan
Vzorec:
C₆H₁₂ Bod varu: 81 °C (1013 hPa) Bod tání: 7 °C Hustota: 0,7785 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –18 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003814 CAS číslo: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN: 1145 ADR: 3,II Merck Index: 13,02752 |
|
Výsledky specifikačního testu
Meets ACS Specifications | |
Assay (by GC) | min. 99.0 % |
Color (APHA) | max. 10 |
Residue after Evaporation | max. 0.002 % |
Substances Darkened by H2SO4 | passes test |
Water (H2O) | max. 0.02 % |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water): | |
at 210 nm | max. 1.00 |
at 220 nm | max. 0.50 |
at 230 nm | max. 0.20 |
at 240 nm | max. 0.08 |
at 250 nm | max. 0.03 |
at 260 nm | max. 0.02 |
at 300-400 nm | max. 0.01 |