Tisk…
α-Acetyl-γ-butyrolactone 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
102491000 102492500 102490010
ACRO102491000EA 1700 CZK
ACRO102491000 ACRO102492500 ACRO102490010
α-Acetyl-γ-butyrolactone 99+%
α-Acetyl-γ-butyrolactone
Vzorec: C₆H₈O₃
Bod varu: 107…108 °C (5 mmHg)
Hustota: 1,18 g/cm³
Bod vzplanutí: 140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005394
CAS číslo: 517-23-7
EINECS: 208-235-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA