Cyklohexan, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Hexahydrobenzene, Hexamethylene
8104.1000EA
1920
CZK
8104.1000
8104.2500
Cyklohexan, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Cyklohexan
Vzorec:
C₆H₁₂ Bod varu: 81 °C (1013 hPa) Bod tání: 7 °C Hustota: 0,7785 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –18 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003814 CAS číslo: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN: 1145 ADR: 3,II Merck Index: 13,02752 |
|
Výsledky specifikačního testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | min. 99 % |
Residue after Evaporation | max. 0.005 % |
Water (H2O) | max. 0.02 % |