Cyklohexan, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Hexahydrobenzene, Hexamethylene
8026.1000EA
2280
CZK
8026.1000
8026.2500
8026.9025
Cyklohexan, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Cyklohexan
Vzorec:
C₆H₁₂ MW: 84.16 Bod varu: 81 Bod tání: 7 Hustota: 0.7785 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –18 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003814 CAS číslo: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN: 1145 ADR: 3 II Merck Index: 13,02752 |
|
Výsledky specifikačního testu
Exceeds ACS Specifications | |
Assay (by GC) | min. 99.0 % |
Benzene (C6H6) | max. 0.005 % |
Color (APHA) | max. 10 |
Residue after Evaporation | max. 0.002 % |
Substances Darkened by H2SO4 | passes test |
Water (H2O) | max. 0.02 % |
Trace Impurities (in ppm) | |
Aluminium (Al) | max. 0.5 |
Boron (B) | max. 0.02 |
Barium (Ba) | max. 0.1 |
Calcium (Ca) | max. 0.5 |
Cadmium (Cd) | max. 0.05 |
Cobalt (Co) | max. 0.02 |
Chromium (Cr) | max. 0.02 |
Copper (Cu) | max. 0.02 |
Iron (Fe) | max. 0.1 |
Magnesium (Mg) | max. 0.1 |
Manganese (Mn) | max. 0.02 |
Nickel (Ni) | max. 0.02 |
Lead (Pb) | max. 0.1 |
Tin (Sn) | max. 0.1 |
Zinc (Zn) | max. 0.1 |