Cyklohexan 99
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Hexahydrobenzene, Hexamethylene
A16070.0J
A16070.AU
A16070.0JEA
5290
CZK
A16070.0J
A16070.AU
Cyklohexan 99
Cyklohexan
Purity: 99+%
CAS No.: 110-82-7
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -18°(-1°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Pungent
Melting Point: 6.5°
Boiling Point: 80-81°
Beilstein Reference: 1900225
Merck Reference: 14,2723
UN No.: 1145
MDL No.: MFCD00003814
Vzorec:
C₆H₁₂ MW: 84.16 Bod varu: 80…81 °C Bod tání: 6.5 °C Hustota: 0.779 Bod vzplanutí: –18 °C (–1 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003814 CAS číslo: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN: 1145 ADR: 3 II Merck Index: 13,02752 |