Cyklohexan, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Hexahydrobenzene, Hexamethylene
364661000
364660010
364660025
364665000
364661000.EA
938
CZK
364661000.
364660010.
364660025.
364665000.
Cyklohexan, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
Cyklohexan
Vzorec:
C₆H₁₂ MW: 84.16 Bod varu: 81 °C (760 mmHg) Bod tání: 6.5 °C Hustota: 0.77 g/cm³ Bod vzplanutí: –18 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003814 CAS číslo: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN: 1145 ADR: 3 II Merck Index: 13,02752 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % (Coulometric) |
GC | ≥99.4 % |
Acidity | ≤0.001 meq/g |