Tisk…
Cyklohexan, extra dry 99.5%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
326831000 326830010 326830025
326831000.EA 1010 CZK
326831000. 326830010. 326830025.
Cyklohexan, extra dry 99.5%, AcroSeal®
Cyklohexan
Vzorec: C₆H₁₂
Bod varu: 81 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,77 g/cm³
Bod vzplanutí: –18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003814
CAS číslo: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.4 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.001 meq/g