Tisk…
Cyklohexan for pesticide residue analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
326590010 326590025
ACRO326590010EA 2330 CZK
ACRO326590010 ACRO326590025
Cyklohexan for pesticide residue analysis
Cyklohexan
Vzorec: C₆H₁₂
Bod varu: 81 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,77 g/cm³
Bod vzplanutí: –18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003814
CAS číslo: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 %
GC (ECD) Passes test, (NPD) Passes test, (FID) Passes test
Residue after evaporation ≤2 ppm