Tisk…
Cyklohexan 99.8% for HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
279590010 279590025
ACRO279590010EA 4050 CZK
ACRO279590010 ACRO279590025
Cyklohexan 99.8% for HPLC
Cyklohexan
Vzorec: C₆H₁₂
MW: 84.16
Bod varu: 81
Bod tání: 6.5 °C
Hustota: 0.77 g/cm³
Bod vzplanutí: –18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003814
CAS číslo: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 %
GC ≥99.8 %
UV 1 cm cell vs water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.0002 meq/g