Cyklohexan 99.5%, extra_pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Hexahydrobenzene, Hexamethylene
210570010
210570025
210570100
ACRO210570010EA
2570
CZK
ACRO210570010
ACRO210570025
ACRO210570100
Cyklohexan 99.5%, extra_pure
Cyklohexan
Vzorec:
C₆H₁₂ MW: 84.16 Bod varu: 81 °C (760 mmHg) Bod tání: 6.5 °C Hustota: 0.77 g/cm³ Bod vzplanutí: –18 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003814 CAS číslo: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN: 1145 ADR: 3 II Merck Index: 13,02752 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.01 % |
GC | ≥99.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |