Tisk…
Cyklohexan 99.5% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
176810010 176810025 176815000 176810050 176810250
176810010.EA 2620 CZK
176810010. 176810025. 176815000. 176810050. 176810250.
Cyklohexan 99.5% for analysis
Cyklohexan
Vzorec: C₆H₁₂
Bod varu: 81 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,77 g/cm³
Bod vzplanutí: –18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003814
CAS číslo: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Substance darkened by H2SO4 ≤10 APHA
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Potassium (K) ≤0.2 ppm
Sodium (Na) ≤1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm