Tisk…
Cyklohexan 99+% Spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
167740010 167740025 167745000
ACRO167740010EA 3550 CZK
ACRO167740010 ACRO167740025 ACRO167745000
Cyklohexan 99+% Spectroscopy
Cyklohexan
Vzorec: C₆H₁₂
MW: 84.16
Bod varu: 81
Bod tání: 6.5 °C
Hustota: 0.77 g/cm³
Bod vzplanutí: –18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003814
CAS číslo: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 %
GC ≥99.0 %
UV at 260 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0002 meq/g