Tisk…
Cycloheptane 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
111010050 111011000 111010250
ACRO111010050EA 1210 CZK
ACRO111010050 ACRO111011000 ACRO111010250
Cycloheptane 99%
Cycloheptane
Vzorec: C₇H₁₄
MW: 98,19 g/mol
Bod varu: 118,4 °C (760 mmHg)
Bod tání: –12 °C
Hustota: 0,81 g/cm³
Bod vzplanutí: 6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004147
CAS číslo: 291-64-5
EINECS: 206-030-2
UN: 2241
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Acid value 230 to 260 mg KOH/g