Tisk…
Cyclododecanol ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
B23486.14 B23486.22 B23486.36
B23486.14EA 1070 CZK
B23486.14 B23486.22 B23486.36
Cyclododecanol ≥99%
Cyclododecanol
Purity: 99% CAS No.: 1724-39-6 Molecular Formula: C12H24O Formula Weight: 184.32 Flash Point: 138°(280°F) Melting Point: 77-79° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003717
Vzorec: C₁₂H₂₄O
MW: 184,32 g/mol
Bod varu: 272,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: 77…79 °C
Bod vzplanutí: 138 °C (280 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003717
CAS číslo: 1724-39-6
EINECS: 217-031-2
UN: 3077
ADR: 9,III