Tisk…
Cyclododecanol 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
110961000 110965000
ACRO110961000EA 1960 CZK
ACRO110961000 ACRO110965000
Cyclododecanol 98+%
Cyclododecanol
Vzorec: C₁₂H₂₄O
Bod varu: 272,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: 76…79 °C
Bod vzplanutí: 138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003717
CAS číslo: 1724-39-6
EINECS: 217-031-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥98.0 %
Color scale ≤15 APHA
Titration with HCl ≥99.0 %