Tisk…
Cyclobutanol 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
168750010 168752500 168750050
ACRO168750010EA 2600 CZK
ACRO168750010 ACRO168752500 ACRO168750050
Cyclobutanol 99+%
Cyclobutanol
Vzorec: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Bod varu: 123…124 °C (733 mmHg)
Hustota: 0,921 g/cm³
Bod vzplanutí: 21 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001318
CAS číslo: 2919-23-5
EINECS: 220-858-1
UN: 1987
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %