Tisk…
Cyclopropylamine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18017.0010 8.18017.0100
8.18017.0010EA 1480 CZK
8.18017.0010 8.18017.0100
Cyclopropylamine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Cyclopropylamine
Vzorec: C₃H₇N
Bod varu: 49 °C (1013 hPa)
Bod tání: –10 °C
Hustota: 0,8131 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001301
CAS číslo: 765-30-0
EINECS: 212-142-2
UN: 2733
ADR: 3 (8),II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -10 °C
Molar Mass 57.09 g/mol
Boiling Point 49 - 50 °C
Flash Point 1 °C
Refractive Index 1.4206 (20 °C, 589 nm)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 275 °C