Tisk…
Cyclopropylamine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Aminocyclopropane
263681000 263680025 263680250 263685000
ACRO263681000EA 8200 CZK
ACRO263681000 ACRO263680025 ACRO263680250 ACRO263685000
Cyclopropylamine 98%
Cyclopropylamine
Vzorec: C₃H₇N
MW: 57,1 g/mol
Bod varu: 49…50 °C (760 mmHg)
Bod tání: –50 °C
Hustota: 0,824 g/cm³
Bod vzplanutí: –25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001301
CAS číslo: 765-30-0
EINECS: 212-142-2
UN: 2733
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %