Tisk…
Cyclopropylamine 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Aminocyclopropane
154880100 154880500 154882500
ACRO154880100EA 1300 CZK
ACRO154880100 ACRO154880500 ACRO154882500
Cyclopropylamine 99%
Cyclopropylamine
Vzorec: C₃H₇N
MW: 57,1 g/mol
Bod varu: 49…50 °C (760 mmHg)
Bod tání: –50 °C
Hustota: 0,824 g/cm³
Bod vzplanutí: –25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001301
CAS číslo: 765-30-0
EINECS: 212-142-2
UN: 2733
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Volatile liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99 %
Titration with HCl 99.0 to 101.0 %