Tisk…

Cyclopentylamine 99+%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Aminocyclopentane

111590050 111590250 111591000 111595000
ACRO111590050EA 629 CZK
ACRO111590050 ACRO111590250 ACRO111591000 ACRO111595000
Cyclopentylamine 99+%
Cyclopentylamine
Vzorec: C₅H₁₁N
MW: 85.15
Bod varu: 106…108 °C (760 mmHg)
Hustota: 0.86 g/cm³
Bod vzplanutí: 17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001380
CAS číslo: 1003-03-8
EINECS: 213-697-3
UN: 3286
ADR: 3 II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4482 to 1.4502 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR