Tisk…
Cyklohexylamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02885.0100 8.02885.1000 8.02885.2500
8.02885.0100EA 817 CZK
8.02885.0100 8.02885.1000 8.02885.2500
Cyklohexylamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Cyklohexylamin
Vzorec: C₆H₁₃N
Bod varu: 134,5 °C (1013 hPa)
Bod tání: –18 °C
Hustota: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 27 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001486
CAS číslo: 108-91-8
EINECS: 203-629-0
UN: 2357
ADR: 8 (3),II
Merck Index: 13,02758
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -18 °C
Molar Mass 99.17 g/mol
Boiling Point 133 - 134 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 14 hPa (20 °C)
Flash Point 27 °C
Refractive Index 1.458 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 9.4 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 265 °C
Synonyms Aminocyclohexane, Cyclohexanamine
Hill Formula C6H13N