Tisk…

Cyklohexylamin ≥98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Aminocyclohexane

A15851.0F A15851.AE A15851.AP
A15851.0FEA 2330 CZK
A15851.0F A15851.AE A15851.AP
Cyklohexylamin ≥98%
Cyklohexylamin

Purity: 98+% CAS No.: 108-91-8 Molecular Formula: C6H13N Formula Weight: 99.18 Flash Point: 27°(81°F) Refractive Index: 1.4585 Melting Point: -18° Boiling Point: 133-134° Beilstein Reference: 471175 Merck Reference: 14,2729 UN No.: 2357 MDL No.: MFCD00001486

Vzorec: C₆H₁₃N
MW: 99,18 g/mol
Bod varu: 133…134 °C
Bod tání: –18 °C
Hustota: 0,868
Bod vzplanutí: 27 °C (81 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001486
CAS číslo: 108-91-8
EINECS: 203-629-0
UN: 2357
ADR: 8,II
Merck Index: 14,2729

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR