Tisk…
Cyklohexylamin 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Aminocyclohexane
111280010 111280025 111282500 111280100
ACRO111280010EA 1310 CZK
ACRO111280010 ACRO111280025 ACRO111282500 ACRO111280100
Cyklohexylamin 99%
Cyklohexylamin
Vzorec: C₆H₁₃N
MW: 99,18 g/mol
Bod varu: 133…134 °C (760 mmHg)
Bod tání: –17 °C
Hustota: 0,8665 g/cm³
Bod vzplanutí: 27 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001486
CAS číslo: 108-91-8
EINECS: 203-629-0
UN: 2357
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02758
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥98.5 %