Tisk…
VWR®, Termostat oběhový chlazený s regulátorem teploty MX
Dodavatel: VWR Collection
462-0225EA 128010 CZK
462-0225 462-0223
VWR®, Termostat oběhový chlazený s regulátorem teploty MX
Termostaty oběhové Termostaty oběhové Termostat cirkulační s chlazením
Vany z nerezové oceli s uživatelsky přívětivým MX regulátorem teploty a třemi ovládacími tlačítky a výzvami na obrazovce. Vany lze použít pro vnější uzavřenou cirkulaci. Ovladač spočívá na chemicky odolné desce DuraTop™, která je chladná na dotek i při práci při vysokých teplotách, a jednotky jsou vybaveny systémem odkládání víka LidDock™. Technologie Cool Command™ reguluje požadované množství chlazení, šetří energii a zároveň poskytuje rychlé chlazení a přesné ovládání při zvýšených teplotách.
  • velký LCD displej EasyView ™ se symboly alarmů nebo poruchy a anglickými příkazy a nabídkami