Tisk…
VWR®, Lázně z nerezové oceli s regulátorem teploty MX
Dodavatel: VWR Collection
462-0213EA 76150 CZK
462-0213 462-0212 462-0211
VWR®, Lázně z nerezové oceli s regulátorem teploty MX
Lázně Lázně vodní, míchané
Lázeň z nerezové oceli je vybavena pohodlným regulátorem teploty MX se třemi ovládacími tlačítky a s pokyny přímo na displeji.
  • velký LCD displej EasyView™ zobrazuje hlášení alarmu a chybová hlášení, menu a zprávy v angličtině
  • uživatelem nastavitelné spodní a horní limity teploty a alarm ohlašující nízkou hladinu kapaliny
  • tlakové čerpadlo s konstantním průtokem
  • vestavěná ochrana čerpadla a topného vinutí
  • jednobodová kalibrace
Maximální průtok čerpadla:
11,9 L/min, 120 mbar
RT = Ambient
The convenient slide control enables the flow rate to be easily adjusted. Baths can be used for external circulation, the controller bridge, made from chemically resistant DuraTop™, is easily removed to clean the tank.
10 and 20 litre models have an opening with lid for optional cooling coil, which is ideal for set points near ambient temperature.
Certifikace: Zařízení vyhovuje normě DIN 12876-1 Třída bezpečnosti I
Informace o dodávce: Supplied with a bath cover.