Tisk…
Cyclobutylamine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cyclobutylamine, Cyclobutanamine, Aminocyclobutane
209110010 209110050
ACRO209110010EA 2030 CZK
ACRO209110010 ACRO209110050
Cyclobutylamine 98%
Cyclobutylamine
Vzorec: C₄H₉N
MW: 71,12 g/mol
Bod varu: 81,4 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,83 g/cm³
Bod vzplanutí: –4 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001328
CAS číslo: 2516-34-9
EINECS: 219-736-0
UN: 2733
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %