Tisk…
Iodocyclohexane 98% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
218490250 218491000
ACRO218490250EA 2500 CZK
ACRO218490250 ACRO218491000
Iodocyclohexane 98% stabilizovaný
Iodocyclohexane
Vzorec: C₆H₁₁I
Bod varu: 80…81 °C (20 mmHg)
Hustota: 1,62 g/cm³
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003826
CAS číslo: 626-62-0
EINECS: 210-957-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Copper